Learn More
SymLine™ Cajas de señales
Código de producto. 17853520
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
3 m
3 m
55 mm
55 mm
86 mm
Tipo de producto:
Signalbox T1
Signalbox T5
Tipo de tapón:
Modelo de EE. UU.
Modelo de Reino Unido
Modelo de la UE
Incluye:
5 entradas de sensores y 6 salidas libres de potencial
Alarma en estado lleno
Alarma en estado vacío
Conjunto de sensores de disco, T1, alarma en estado vacío
T1 con 1 entrada de sensor y 1 salida sin potencial
T5 con 5 entradas de sensor y 6 salidas sin potencial
T5 con 5 sensores de nivel de llenado de disco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tipo de producto Tipo de tapón Incluye unitSize
17853520 3 m Signalbox T1 Modelo de EE. UU. Alarma en estado vacío cada uno
17803520 55 mm Signalbox T1 Modelo de EE. UU. T1 con 1 entrada de sensor y 1 salida sin potencial cada uno
15955801 55 mm Signalbox T1 Modelo de Reino Unido T1 con 1 entrada de sensor y 1 salida sin potencial cada uno
15447864 55 mm Signalbox T1 Modelo de la UE T1 con 1 entrada de sensor y 1 salida sin potencial cada uno
17843520 3 m Signalbox T1 Modelo de EE. UU. Alarma en estado lleno cada uno
15302352 3 m Signalbox T1 Modelo de la UE 5 entradas de sensores y 6 salidas libres de potencial cada uno
17873520 3 m Signalbox T1 Modelo de Reino Unido Alarma en estado vacío cada uno
17833520 86 mm Signalbox T1 Modelo de la UE Conjunto de sensores de disco, T1, alarma en estado vacío cada uno
17863520 3 m Signalbox T1 Modelo de Reino Unido Alarma en estado lleno cada uno
17813520 55 mm Signalbox T5 Modelo de EE. UU. T5 con 5 entradas de sensor y 6 salidas sin potencial cada uno
15965801 55 mm Signalbox T5 Modelo de Reino Unido T5 con 5 entradas de sensor y 6 salidas sin potencial cada uno
15290264 55 mm Signalbox T5 Modelo de la UE T5 con 5 entradas de sensor y 6 salidas sin potencial cada uno
17813530 3 m Signalbox T5 Modelo de la UE T5 con 5 sensores de nivel de llenado de disco cada uno
13 options
Código de producto. 17853520
Marca: SymLine™ 108159
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Supervise dos niveles de llenado a la vez. Ideal para la integración en muebles de laboratorio con la caja de señal integrada SymLine™.
  • Forma inteligente de cambiar el contenedor de residuos sin interrumpir el flujo de entrada
  • Los LED y el zumbador acústico le advierten antes de que el nivel de llenado de los recipientes de recogida alcance una altura crítica
  • Cuando se cambia el recipiente, la alerta se puede silenciar a través del nuevo panel táctil
Especificaciones
Tipo de producto Signalbox T1
Para utilizar con (equipo) SCAT Sensors and Safety Waste Caps
Longitud (métrico) 3 m
Tipo de tapón Modelo de EE. UU.
Tamaño 180 x 105 x 55 mm
Tensión 110 V
Para utilizar con (aplicación) Monitoring Filling Levels
Incluye Alarma en estado vacío