Learn More
SymLine™ Cajas de señales
Description
- Forma inteligente de cambiar el contenedor de residuos sin interrumpir el flujo de entrada
- Los LED y el zumbador acústico le advierten antes de que el nivel de llenado de los recipientes de recogida alcance una altura crítica
- Cuando se cambia el recipiente, la alerta se puede silenciar a través del nuevo panel táctil
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Signalbox T1 |
| Para utilizar con (equipo) | SCAT Sensors and Safety Waste Caps |
| Longitud (métrico) | 55 mm |
| Tipo de tapón | Modelo de EE. UU. |
| Tamaño | 180 x 105 x 55 mm |
| Tensión | 24 V |
| Para utilizar con (aplicación) | Monitoring Filling Levels |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Incluye | T1 con 1 entrada de sensor y 1 salida sin potencial |
| Anchura (métrico) | 180 mm |