Learn More
Uvex™ Pantalones de señal para hombre 7432-Amarillo
Código de producto. 17286821 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
90
94
98
102
106
110
Dimensione della confezione:
cada uno
Codice prodotto. Tamaño unitSize
17286821 50 cada uno
17206831 54 cada uno
17206841 106 cada uno
17216831 56 cada uno
17216841 110 cada uno
17226831 58 cada uno
17236831 60 cada uno
17246821 42 cada uno
17246831 62 cada uno
17256821 44 cada uno
17256831 64 cada uno
17266821 46 cada uno
17266831 90 cada uno
17276821 48 cada uno
17276831 94 cada uno
17286831 98 cada uno
17296821 52 cada uno
17296831 102 cada uno
18 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17286821
Marca: Uvex™ 8965608
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Lo esencial es que todos puedan ser vistos a pesar de la escasa visibilidad. La ropa de alta visibilidad de la colección uvex protection flash utiliza tiras reflectantes brillantes. Y, por supuesto, los pantalones cargo y las chaquetas de softshell, con su óptimo ajuste, también son visibles a la luz del día
  • Material: 67 % poliéster, 33 % algodón, aprox. 270 g/m2
  • CORDURA™ en las partes más sometidas a tensión
  • Dos bolsillos en la espalda y dos en los muslos con varios bolsillos para herramientas, bolsillos para rodilleras en el lado interior
  • Protección de rodillas certificada de clase 1 en combinación con rodilleras (artículo n° 9868900)
  • Tamaños: 42 - 64, 90 - 110
  • Recargo por tamaño extra: a partir de la talla 56 y la talla 106 + 10 %
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 30 °C, no usar cloro, secadora: I punto, planchado: I punto, limpieza en seco: P
  • Certificado según: EN ISO 20471 X2 - EN 14404 - Oekotex 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tamaño 50
Sexo Para hombre
Tipo de producto Hi-vis Pants
Material Polyester
Color Amarillo
Tipo de costura Taped
N.º de bolsillos 6
Tipo de tapón Botones; cremallera
Desechables No
Grosor 270 g/m²
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.