Learn More
Invitrogen™ SIGN-R4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15577642
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
15577642 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 15577642 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA547153
Goat Polyclonal Antibody
In Western blots, approximately 20% cross-reactivity with recombinant mouse SIGNR1 is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SIGN-R4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica Cd209e
N.º de referencia del gen Q91ZW7
Alias de gen CD209; CD209 antigen-like protein E; Cd209e; CD209e antigen; DC-SIGNR4; DC-SIGN-related protein 4; mSIGNR4; SIGNR4
Símbolos de los genes Cd209e
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse SIGNR4/CD209e Ser41-Trp208.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 170780
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG