Learn More
Invitrogen™ SIGN-R4 Monoclonal Antibody (210006)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30535009
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
30535009 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 30535009 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA560999
Rat Monoclonal Antibody
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SIGN-R4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 210006
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with trehalose and no preservative
génica Cd209e
N.º de referencia del gen Q91ZW7
Alias de gen CD209; CD209 antigen-like protein E; Cd209e; CD209e antigen; DC-SIGNR4; DC-SIGN-related protein 4; mSIGNR4; SIGNR4
Símbolos de los genes Cd209e
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse SIGNR4/CD209e, Ser41-Trp208.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 170780
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b