Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SIGLEC9 humano
Código de producto. 15405133
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405133 96 pruebas 1 set
17175559 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405133 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHSIGLEC9
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA de siglec-9 humano cuantifica el siglec-9 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el siglec-9 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para siglec-9 humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El siglec9 (lectina similar a la inmunoglobulina de unión al ácido siálico 9) es una proteína de membrana tipo I de un solo paso que pertenece a la superfamilia de inmunoglobulinas y contiene dos dominios de tipo C2 (similares a las inmunoglobulinas) y un dominio de tipo V (similares a las inmunoglobulinas). Se ha informado de que siglec9 reconoce el ácido siálico en la unión alfa2, 3-o alfa2, 6-glicosídica con la galactosa. Utilizando un anticuerpo específico, se encontró que siglec9 se expresaba en niveles altos o intermedios por medio de monocitos, neutrófilos y una población menor de células CD16+, CD56-. Siglec9 también actúa como un receptor inhibidor de la MUC16 que atenúa la función de los linfocitos T y NK. Informes recientes sugieren que el siglec9 expresado en las células dendríticas está implicado en la inmunorregulación a través de la ligadura con mucinas en paciente con cáncer epitelial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9Y336
Intervalo del ensayo 0,123-30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 130 pg
Intervalo de calibración De 130 pg/ml a 30 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 27180
Símbolo de gen CD329,CDw329,FOAP-9,OBBP-LIKE,siglec-9
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transducción de señal
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo UNQ668/PRO1302, CD329, CDw329, FOAP-9, OBBP-LIKE, siglec-9
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min