missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIGLEC7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16872374 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16872374 20 μL 20 microlitros
16862374 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16872374

Marca: Proteintech 139391AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Putative adhesion molecule that mediates sialic-acid dependent binding to cells. Preferentially binds to alpha-2,3- and alpha-2,6-linked sialic acid. Also binds disialogangliosides (disialogalactosyl globoside, disialyl lactotetraosylceramide and disialyl GalNAc lactotetraoslylceramide). The sialic acid recognition site may be masked by cis interactions with sialic acids on the same cell surface. In the immune response, may act as an inhibitory receptor upon ligand induced tyrosine phosphorylation by recruiting cytoplasmic phosphatase(s) via their SH2 domain(s) that block signal transduction through dephosphorylation of signaling molecules. Mediates inhibition of natural killer cells cytotoxicity. May play a role in hemopoiesis. Inhibits differentiation of CD34+ cell precursors towards myelomonocytic cell lineage and proliferation of leukemic myeloid cells (in vitro).

Especificaciones

Antígeno SIGLEC7
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SIGLEC7
N.º de referencia del gen Q9Y286
Alias de gen AIRM 1, AIRM1, CD328, CDw328, D siglec, p75, p75/AIRM1, QA79, QA79 membrane protein, SIGLEC 7, SIGLEC7
Símbolos de los genes SIGLEC7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SIGLEC7 Fusion Protein Ag4220
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27036
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.