Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SIGLEC5 humano
Código de producto. 15495123
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15495123 96 pruebas 1 set
17165559 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15495123
Marca: Invitrogen™ EHSIGLEC5
ELISA
The Human Siglec-5 ELISA quantitates Hu Siglec-5 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Siglec-5. Principle of the method The Human Siglec-5 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El SIGLEC5 es una molécula de adhesión putativa que media la unión a las células dependiente del ácido siálico. Esta proteína se une igualmente al ácido siálico ligado al alfa2,3 y al alfa2,6. El sitio de reconocimiento del ácido siálico puede estar enmascarado por las interacciones cis con ácidos siálicos en la misma superficie celular. Esta molécula se expresa mediante células de linaje monocítico/mieloide. El SIGLEC5 se encuentra en niveles altos en leucocitos de sangre periférica, bazo, médula ósea y en niveles más bajos en ganglios linfáticos, pulmones, apéndice, placenta, páncreas y timo. Se expresa por medio de monocitos y neutrófilos pero está ausente en las líneas celulares leucémicas que representan las primeras etapas de la diferenciación mielomonocítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O15389
Intervalo del ensayo 6,86-5000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 8 pg
Intervalo de calibración De 8 pg/mL a 5000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 8778
Símbolo de gen CD170,CD33L2,OB-BP2,OBBP2,SIGLEC-5
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Otra investigación
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CD170, CD33L2, OB-BP2, OBBP2, SIGLEC-5
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min