Learn More
Siglec-7/CD328 Antibody (6-434), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30143318
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30143318 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30143318
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP237732CL1
Mouse Monoclonal Antibody
Siglec-7/CD328 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-7/CD328 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Siglec-7/CD328
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 6-434
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Adhesion inhibitory receptor molecule 1, adhesion inhibitory receptor molecule 1, siglec-7, AIRM-1, AIRM1QA79 membrane protein, CD328, CD328 antigen, CDw328, D-siglec, p75, p75/AIRM1, QA79, sialic acid binding Ig-like lectin 7, sialic acid binding immunoglobulin-like lectin 7, sialic acid-binding Ig-like lectin 7, Siglec-7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human dendritic cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27036
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1