missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Siglec-2/CD22 Antibody (OTI1F12), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-74186IR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Siglec-2/CD22 Monoclonal specifically detects Siglec-2/CD22 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| Siglec-2/CD22 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| CD22 | |
| Full length recombinant protein of human Siglec-2/CD22 (NP_001762) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI1F12 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| B-cell receptor CD22, BL-CAM, B-lymphocyte cell adhesion molecule, CD22 antigenMGC130020, CD22 molecule, sialic acid binding Ig-like lectin 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, SIGLEC-2, SIGLEC2FLJ22814, T-cell surface antigen Leu-14 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, DNA Repair, Immunology, Phospho Specific | |
| 933.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido