missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Siglec-2/CD22 Antibody (epratuzumab), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-28019AF594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Siglec-2/CD22 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-2/CD22 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
| Siglec-2/CD22 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| B-cell receptor CD22, BL-CAM, B-lymphocyte cell adhesion molecule, CD22 antigenMGC130020, CD22 molecule, sialic acid binding Ig-like lectin 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, SIGLEC-2, SIGLEC2FLJ22814, T-cell surface antigen Leu-14 | |
| Siglec-2/ CD22 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, DNA Repair, Immunology, Phospho Specific | |
| 933 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG4 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| epratuzumab | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido