missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Siglec-1/CD169 Antibody (HSn 7D2), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB600-534AF350
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Siglec-1/CD169 Monoclonal specifically detects Siglec-1/CD169 in Human, Mouse, Porcine, Virus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Especificaciones
| Siglec-1/CD169 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| SIGLEC1 | |
| Full-length purified human Sialoadhesin (d1-4)Fc protein. [Swiss-ProtNo. Q9BZZ2] | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Pig, Virus | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HSn 7D2 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen | |
| CD169, FLJ00051, sialic acid binding Ig-like lectin 1, sialoadhesin, sialoadhesin | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| 6614 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido