Learn More
Endecotts™ Bola de calibración de tamices
Descripción
- Las esferas son trazables al Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido.
- Calibre los cribados con una precisión de 1 μm.
- Las microesferas de vidrio sodocálcico pasan por toda la superficie del tamiz y a través de cada orificio.
- Los estándares incluyen una tabla de calibraciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Microesferas |
| Material | Vidrio sódico-cálcico |
| Para utilizar con (equipo) | Tamiz |
| Tamaño de partículas | 14 mesh |