Learn More
DuPont™ Máscaras faciales Sierra™
Código de producto. 15674894 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
:
Anchura (sistema métrico):23cm
Código de producto.
15674894 Anchura (sistema métrico):23cm
1 options
Código de producto. 15674894
Marca: DuPont™ D13396008
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Protegen los procesos frente a la contaminación producida por humanos. Las máscaras faciales Sierra™ de DuPont™ incluyen lazos y exterior en rayón plisado.
  • Exterior en rayón plisado
  • Lazos Tyvek™
  • Pieza nasal de metal
  • 23 cm de ancho
  • Blanco, tamaño único para prácticamente todas las tallas
  • No han sido procesados en limpio ni esterilizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Face Mask
Color Blanco
Material Rayón
Tamaño Estándar
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad (Europa) Suitable for use in GMP class C/D cleanrooms
Cleanroom Class Class 1000 (ISO 6)
Desechables
Para utilizar con (aplicación) Salas limpias, sector farmacéutico, dispositivos médicos, fabricación, procesamiento de alimentos, cosméticos, entornos controlados
Incluye Cordones sellados, pieza nasal de metal
Modelo D13396008
Anchura (métrico) 23 cm
Mostrar más Mostrar menos
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.