Learn More
DuPont™ Máscaras faciales estériles Sierra™
Código de producto. 15684894 Tienda DuPont Productos
Click to view available options
:
Anchura (sistema métrico):23cm
Código de producto. 15684894
Marca: DuPont™ D13473980
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Protegen los procesos frente a la contaminación producida por humanos. Las máscaras faciales estériles Sierra™ de DuPont™ incluyen lazos y exterior en rayón plisado. Esterilización mediante radiación gamma.
  • Esterilización mediante radiación gamma
  • Exterior en rayón plisado
  • Lazos Tyvek™
  • Pieza nasal de metal.
  • Blanco, tamaño único para prácticamente todas las tallas
  • 23 cm de anchura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Face Mask
Color Blanco
Material Rayón
Tamaño Estándar
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad Esterilización mediante radiación gamma al nivel SAL de 10-6 (ISO 11137-1), aptitud para el uso en salas limpias GMP Clase C/D (ISO Clase 6-9) con áreas de contaminación microbiana o sin ellas. Este accesorio no está certificado por la CE como vestimenta de protección química
Certificaciones/conformidad (Europa) Suitable for use in GMP class C/D cleanrooms
Cleanroom Class Class 1000 (ISO 6)
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Salas limpias en los sectores biotecnológico, farmacéutico, cosmético, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y otros entornos críticos o controlados. Protege el proceso frente a la contaminación producida por humanos
Incluye Cordones sellados, pieza nasal de metal
Modelo D13473980
Anchura (métrico) 23 cm
Mostrar más Mostrar menos
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.