Learn More
SID 3712249, MedChemExpress
Código de producto. 16487868
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16487868
Marca: Medchem Express HY19731
MedChemExpress SID 3712249 (MiR-544 Inhibitor 1) is an inhibitor of the biogenesis of microRNA-544 (miR-544).
SID 3712249 (MiR-544 Inhibitor 1) is an inhibitor of the biogenesis of microRNA-544 (miR-544).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SID 3712249
CAS 522606-67-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21N7
Cantidad 10 mg
Sinónimo MiR-544 Inhibitor 1
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (51.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(C=C(N3CCCC3)N=C2N)=C(C#N)C(N4CCCC4)=N1
Peso molecular (g/mol) 323.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.4
Porcentaje de pureza 98.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.