Learn More
Bohlender™ Minidesecador SICCO™ 2 Premium
Código de producto. 17157734
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
6,2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
17157734 6,2 L cada uno
1 options
Código de producto. 17157734
Marca: Bohlender™ V195002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minidesecador 2 Premium fabricado en policarbonato con 2 compartimentos.
  • Dos compartimentos fijos permanentemente
  • Incluye dos estantes, patas de caucho antideslizantes, un higrómetro y desecante
  • Apilable
  • Puerta de un solo toque con junta circular
  • Construcción robusta
  • Armario transparente a prueba de roturas fabricado con policarbonato
  • Excelente visibilidad completa
  • Puerta con bisagra con ángulo de apertura amplio
  • Ligero, transportable
  • Apilable
  • Desecante en un práctico recipiente resellable incluido en la entrega
Especificaciones
Material Policarbonato
Volumen (imperial) 1,6 gal
Volumen (métrico) 6,2 L
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 221 mm
Altura (imperial) 14 in
Altura (métrico) 362 mm
Fondo (imperial) 8,4 in
Fondo (métrico) 214 mm
Peso (imperial) 4 lb
Peso (métrico) 1,8 kg