Learn More
Bohlender™ Desecadores SICCO™ Maxi 1
Descripción
- La puerta de ajuste hermético protege el contenido de la contaminación ambiental
- Marco de aluminio reforzado con paneles de vidrio acrílico
- Incluye cuatro estantes de acero inoxidable, bandeja e higrómetro, cuatro ruedas, utilizable con hasta 17 estantes
- Puerta con cierre magnético y junta de goma circular
- Cuatro ruedas (dos de ellas con frenos)
- Higrómetro electrónico fácil de leer
- Estantes de altura variable de acero inoxidable
- Estantes telescópicos
- Bandeja de desecante
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Modelo de cabina | Vertical |
| Material | Vidrio acrílico PMMA, marco de aluminio |
| Admite | 311 l; 30 kg por estante; 160 kg en total |
| Modelo | Desecador SICCO Maxi 1, PMMA |
| N.º de estantes | 4 |
| Posición de los estantes | 17 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | de - 20 °C a +70 °C |
| Dimensiones (L x An) | 580 × 560 × 1150 mm (exterior) |
| Anchura (métrico) | 945 mm (interior) |
| Mostrar más |