Learn More
Bohlender™ Desecador SICCO™ Big Star
Código de producto. 10420922
Click to view available options
Volumen (métrico):
156 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10420922
Marca: Bohlender™ V189607
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para almacenar o secar productos sensibles a la humedad con gel de sílice.Los desecadores SICCO™ Big Star son ideales para almacenar materiales de referencia, muestras conservadas, muestras metalográficas, tabaco y muestras de ADN.
  • La puerta de ajuste hermética con cierre magnético y junta de caucho circular protege el contenido de la contaminación
  • Marco de aluminio reforzado con paneles de vidrio acrílico
  • Pies de caucho antideslizantes
  • Higrómetro electrónico fácil de leer
  • Estantes de altura variable de acero inoxidable
  • Estantes telescópicos
  • Bandeja de desecante
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio acrílico PMMA, marco de aluminio
Tipo de producto Desecador sin vacío
Volumen (métrico) 156 L