Learn More
Clorhidrato de Sibutramina monohidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7139377 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15771799 1 g 1 g
15781799 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15771799
Marca: Thermo Scientific Acros 462200010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 125494-59-9 | C17H29Cl2NO | 334.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125494-59-9
Fórmula molecular C17H29Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 334.33
Clave InChI KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 64765
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sibutramine hydrochloride monohydrate
Cantidad 1 g