missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sibofimloc, MedChemExpress

Código de producto. 16478087
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16478087 5 mg 5 miligramos
16495368 10 mg 10 miligramos
16455996 100 mg 100 miligramos
16431567 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16478087

Marca: Medchem Express HY12820

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Sibofimloc (Antibiotic-202) is a first-in-class, gut-restricted, orally active FimH adhesion inhibitor extracted from patent WO2014100158A1, Compound Example 202. Sibofimloc has anti-bacterial infective activity. Sibofimloc is developed for inflammatory bowel disease (IBD).

Sibofimloc (Antibiotic-202) is a first-in-class, gut-restricted, orally active FimH adhesion inhibitor extracted from patent WO2014100158A1, Compound Example 202. Sibofimloc has anti-bacterial infective activity. Sibofimloc is developed for inflammatory bowel disease (IBD).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sibofimloc
Forma física Powder
CAS 1616113-45-1
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H39NO11
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Antibiotic-202
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (47.72 mM)
SMILES CC(N(CC1)CCC21C3=CC(C#C[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)=CC=C3C5=CC=C(C#C[C@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]6O)C=C52)=O
Peso molecular (g/mol) 649.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 649.68
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.