missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIBA, MedChemExpress

Código de producto. p-200096571
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16460058 5 mg 5 miligramos
16407588 10 mg 10 miligramos
16403607 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16460058

Marca: Medchem Express HY18684

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SIBA (5'-Isobutylthioadenosine), a synthetic analogue of SAH (HY-19528), acts as an inhibitor of S-adenosylmethionine-mediated transmethylation. SIBA can interfere with a variety of enzymatic activities in vitro, such as SAH hydrolase, methylthioadenosine phosphorylase and cAMP phosphodiesterase. SIBA reversibly blocks the multiplication of herpes simplex type 1 virus (HSV).

SIBA (5'-Isobutylthioadenosine), a synthetic analogue of SAH (HY-19528), acts as an inhibitor of S-adenosylmethionine-mediated transmethylation. SIBA can interfere with a variety of enzymatic activities in vitro, such as SAH hydrolase, methylthioadenosine phosphorylase and cAMP phosphodiesterase. SIBA reversibly blocks the multiplication of herpes simplex type 1 virus (HSV).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SIBA
CAS 35899-54-8
Color Light Gray
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H21N5O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo 5'-Isobutylthioadenosine 5'-Deoxy-5'-isobutylthioadenosine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (294.63 mM)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3CSCC(C)C
Peso molecular (g/mol) 339.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.41
Porcentaje de pureza 99.66%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.