Learn More
Cole-Parmer™ SI-200 Series Stuart™ Microplate Shaking Incubator
Código de producto. p-200003977
Click to view available options
Modelo:
SI505
SI505/IQOQ
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11986458
Marca: Cole-Parmer™ 7952010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The SI-200 Series Stuart™ Microplate Shaking Incubator is specifically designed to mix small volumes of liquid in a temperature-controlled environment.
Diseñado específicamente para combinar una incubadora de laboratorio de sobremesa con la acción de mezcla específica necesaria para las placas de microtitulación.
La agitación es ideal para mezclar placas de microtitulación, combinando una acción de alta velocidad entre 250 y 1250 rpm con una órbita corta de 1,5 mm. La unidad SI505 tiene un control independiente de la velocidad y la temperatura para evitar el ajuste accidental de la temperatura. La velocidad se controla mediante un microprocesador y se configura a través del panel de control LED digital. La unidad también incorpora un temporizador versátil, que se puede ajustar de 1 segundo a 9 días.
La temperatura de la incubadora se puede ajustar, a través del panel de control LED digital, entre la temperatura ambiente de 7 °C a 60 °C. Se suministra con bandejas de agua de acero inoxidable colocadas estratégicamente dentro de la unidad para mantener una humedad de hasta el 80 %, lo que reduce drásticamente la evaporación de la muestra durante un período de 24 horas.
  • Acción de agitación ideal para placas de microtitulación
  • Agitador e incubadora combinados
  • Rendimiento optimizado para minimizar la evaporación de las muestras
  • Pantalla digital de temperatura y velocidad; temporizador integrado
  • Plataforma retráctil para facilitar la carga y la descarga
Especificaciones
Órbita 16 mm
Intervalo de velocidad De 250 a 1250 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 250 W
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) 7°C a 60°C
Vataje 250 W
Admite 4 x Microtitre Plates or 2 x Micro Tube Racks
Tipo de producto Incubadora de agitación
Intervalo de temperatura (imperial) 44.6°F to 140°F
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo interior (imperial) 1 ft.
Fondo (métrico) 405 mm
Fondo interior (métrico) 300 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30 x 30.7 x 19 cm
Altura (imperial) 0.6 ft.
Altura (métrico) 430 mm
Altura (métrico) interior 190 mm
Longitud (imperial) 1 ft.
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 1 ft.
Anchura (métrico) 361 mm
Anchura (métrico) interior 307 mm
Modelo SI505
Pantalla Digital
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de cultivo celular
Para utilizar con (equipo) Microplacas
N.º de posiciones 4