Learn More
Cole-Parmer™ SHP-400 Series Premium Digital Stirring Hotplate
Código de producto. 16351766
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aluminio
Cerámica
Material del cuerpo:
Metal con revestimiento de polvo azul
Metal con revestimiento de polvo blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior Material del cuerpo unitSize
16351766 Cerámica Metal con revestimiento de polvo azul cada uno
16361796 Aluminio Metal con revestimiento de polvo azul cada uno
16331806 Aluminio Metal con revestimiento de polvo blanco cada uno
16321776 Cerámica Metal con revestimiento de polvo blanco cada uno
4 options
Código de producto. 16351766
Marca: Cole-Parmer™ 0480681
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The SHP-400 Series Premium Digital Stirring Hotplate provides accurate stirring and heating with an advanced control algorithm.
  • El testigo de superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C.
  • El panel frontal duradero resiste los derrames y los productos químicos.
  • Disponible en varias configuraciones de color de la superficie de la placa y del cuerpo.
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 230 V
Incluye (2) barras de agitación con revestimiento de PTFE de 25 mm, sonda de temperatura recubierta de PTFE y cable de alimentación con enchufe
Material del cuerpo Metal con revestimiento de polvo azul
Requisitos eléctricos 230 V CA, 50/60 Hz
Tipo de controlador Digital
Longitud (imperial) 11,813 in
Tamaño 6 x 6 in
Altura (métrico) 9,3 cm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 450 °C
Altura (imperial) 3 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 18 cm
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 7 in
Vataje 500 W
Tipo Agitador
Forma Cuadrada
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 15 L
Intervalo de agitación De 50 a 2000 rpm
Color Blue