missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA CS720 Blue Chemical Resistant Gloves

Código de producto. 17807980
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
6 pares
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17807980

Marca: SHOWA CS72009L_OLD

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The SHOWA CS720 chemical-resistant gloves offer a high level of protection against harmful substances, thanks to their double-dipped nitrile coating.

  • The gloves have a rough finish nitrile palm coating that gives a reliable grip.
  • The gloves come with a powdered liner that wicks away moisture, keeps wearers comfortable, and prevents slipping.
  • The CS720 gloves are durable and effective in preventing oil and dust from entering, allowing for optimal tactile precision.

Especificaciones

Grado de abrasión ANSI ANSI 1
Aplicaciones Industrial, Laboratorio
Color Azul
Latex Free Sí
Material Nitrilo, Polyester
Tamaño L
Norma EN388 EN388:3132X
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLMNOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Revestimiento Lined
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado