Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo azules con revestimiento resistentes a productos químicos NSK24™
Descripción
Protección contra una amplia gama de disolventes, aceites y ácidos.
- Flexibilidad y destreza nunca vistas en un guante de mil elevado
- La textura de acabado rugoso proporciona un agarre seguro incluso en las aplicaciones más oleosas y húmedas
- El forro entrelazado garantiza una mayor comodidad y protección del forro
- Color: Azul
Compliance
Se pueden solicitar pruebas de datos.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 2 |
| Certificaciones/conformidad | 21 CFR 170-199, ASTM D5526 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE |
| Chlorinated | No |
| Color | Azul |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | 8 |
| Grosor (imperial) | 15 mil |
| Grosor (métrico) | 0,38 mm |
| Mostrar más |