Learn More
SHOWA™ 7500PF Nitrile Disposable Gloves
Descripción
- Sin látex, 100 % nitrilo
- Grado económico
- Sin polvo
- El puño enrollado evita que la suciedad entre en el guante
- La sensación de segunda piel reduce la fatiga de las manos
- Ideal para aplicaciones industriales como laboratorios, servicios alimentarios, sector farmacéutico, sector aeroespacial, suministros básicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas 21 CFR 170-199, ASTM D5511 y D5526, ASTM D5511, ASTM D5526 |
| Aplicaciones | Industrial, Laboratorio |
| AQL | 1,5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | XL |
| Mostrar más |