Learn More
SHOWA A0170 Anti-static Knit Gloves
Código de producto. p-7244882
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17811201 Pequeño 10 pares
17821201 M 10 pares
17831201 L 10 pares
17841201 XL 10 pares
4 options
Código de producto. 17811201
Marca: SHOWA A017006S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The A0170 anti-static glove is suitable for handling glass, abrasive, and electrical components. It has a liner that dissipates static electricity and a polyurethane coating on the palm.
  • The A0170 antistatic glove has a polyurethane coating on the palm that protects against oils and abrasion.
  • The polyurethane coating also leaves no marks or fingerprints on handled objects.
  • The glove is designed for wearer comfort with a flexible, seamless liner.
  • The elasticated cuff of the glove prevents debris from entering.
Especificaciones
Chlorinated No
Estructura Seamless Knit
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial, Laboratorio
Coating Material Poliuretano
Color Blanco, Gris
Desechables Reusable
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use Sala limpia
Latex Free Sí
Material Nylon, Polyester, Polyurethane
En polvo sin polvo
Tipo de producto Anti-static Gloves
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Norma EN388 EN388:3121X
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Knit
Clasificación de desgarro 2
Yarn Gauge 13 G