Learn More
SHOWA 690 Blue Lined Chemical Resistant Gloves with Extended Cuffs
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
Descripción
- Full coverage
- Extended bonded sleeves
- Features elasticated cuffs
Especificaciones
Especificaciones
| Chlorinated | No |
| Aplicaciones | Industrial, Laboratorio |
| Color | Azul |
| Latex Free | Sí |
| Material | Cotton, Polyester |
| Tamaño | M |
| Norma EN388 | EN388:4121X |
| EN ISO 374-1 | Tipo B |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKL |
| EN ISO 374 - 5 | Solo hongos, bacterias |
| Mostrar más |