Learn More
SHOWA 4561 Nitrile Knit Gloves
Código de producto. 17831171
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17831171 M 12 pares
17821171 Pequeño 12 pares
17841171 L 12 pares
17851171 XL 12 pares
17861171 2XL 12 pares
5 options
Código de producto. 17831171
Marca: SHOWA 456107M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
The SHOWA 4561 cut protection glove is built to withstand harsh conditions with its Dupont™ Kevlar™ cut-resistant liner and sponge nitrile palm coating. It provides excellent cut, abrasion, and flame resistance while maintaining comfort and precision.
  • The sponge nitrile palm coating provides a strong grip, even in wet or greasy environments.
  • The seamless knit reduces irritation, and its elasticated, form-fitting design keeps dirt out.
Especificaciones
Estructura Seamless Knit
Coating Material Nitrilo
Color Yellow, Negro
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo, Kevlar
Tipo de producto Cut-resistant Gloves
Tamaño M
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Knit