Learn More
Corning™ Pipetas serológicas Stripette™ de perfil bajo
Código de producto. p-4099394 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11353635 10 mL paquete de 100
10328539 5 mL paquete de 200
2 options
Código de producto. 11353635
Marca: Corning™ 4103
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dimensionados especialmente para espacios pequeños
Shorter than standard-sized pipets, Shorty Stripettes move freely under the hood or in other confined spaces.
  • 32% shorter than standard Corning Stripette pipets
  • One-piece design reduces the possibility of particulates
  • Printed stripe magnifies the meniscus, enabling easier volume reading
  • Sterile, individually wrapped in paper/plastic
  • Nonpyrogenic
  • Noncytotoxic
Información de órdenes
Individually wrapped in paper/plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±2%
Certificaciones/conformidad Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0.2 ml
Longitud (imperial) 7.43 pulg
Graduaciones negativas 7 ml
Cantidad 100/Cs.
Estilo de punta Redondo
Tipo de empaquetado En envase individual
Volumen (imperial) 0.33 oz
Color Naranja
Volumen (métrico) 10 mL
Longitud (métrico) 22 cm
Tipo Pipeta serológica
Desechables Single-use