Learn More
Greiner Bio-One Pipetas serológicas estériles cortas
Descripción
- Poliestireno de alto grado
- Graduación clara y fácilmente legible
- Raya vertical de color para facilitar la lectura del volumen
- Con material de filtro de fibra sintética para ofrecer protección
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Forma: Corta |
| Material | Polystyrene |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 2/10 |
| Tipo de empaquetado | Envasados individualmente en plástico |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| Tipo | Pipeta serológica |