Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Tolueno
Código de producto. 10681272
Click to view available options
Intervalo de medición:
5–300 ppm
De 100 a 1800
De 50 a 400
Tipo de tubo:
Tolueno 100/a
Tolueno 5/b
Tolueno 50/a
Rango de humedad:
De 5 a 12 mg/l
Menos de 30 mg/l
No aplicable
Unit Size:
paquete de 10
This item is not returnable. View return policy
Produktkode 10681272
missing translation for 'mfr': Dräger™ 8101731
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tubos del detector
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo.' Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.
Nota:
Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo del detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10, lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Ordreinfo
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Tekniske data
Componentes medidos tolueno
Rango de humedad Menos de 30 mg/l
Intervalo de medición De 100 a 1800
N.º de carreras 10
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 1,5 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C
Tipo de tubo Tolueno 100/a
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.