Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: percloroetileno
Código de producto. p-4909571
Change view
Click to view available options
Componentes medidos:
Percloroetileno 0,1/a
Percloroetileno 10/b
Percloroetileno 2/a
Intervalo de medición:
De 0,5 a 4 ppm
De 10 a 500 ppm
De 2 a 300 ppm
Rango de humedad:
30 mg/l
De 5 a 12 mg/l
Menos de 25 mg/l
N.º de carreras:
1/5
3
3/9
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición Rango de humedad N.º de carreras unitSize
12816673 Percloroetileno 10/b De 10 a 500 ppm De 5 a 12 mg/l 3 cada uno
10038950 Percloroetileno 2/a De 2 a 300 ppm Menos de 25 mg/l 1/5 paquete de 10
10570773 Percloroetileno 0,1/a De 0,5 a 4 ppm 30 mg/l 3/9 paquete de 10
3 options
Código de producto. 12816673
Marca: Dräger™ CH30701
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección.Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Instituto de equipo de seguridad (SEI).
Especificaciones
Componentes medidos Percloroetileno 10/b
Rango de humedad De 5 a 12 mg/l
Intervalo de medición De 10 a 500 ppm
N.º de carreras 3
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 40 s
Intervalo de temperatura (imperial) De 59° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 15° a 40 °C