Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: percloroetileno
Click to view available options
Componentes medidos:
Percloroetileno 0,1/a
Percloroetileno 10/b
Percloroetileno 2/a
Intervalo de medición:
De 0,5 a 4 ppm
De 10 a 500 ppm
De 2 a 300 ppm
Rango de humedad:
30 mg/l
De 5 a 12 mg/l
Menos de 25 mg/l
N.º de carreras:
1/5
3
3/9
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección.Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
- Certificado por el Instituto de equipo de seguridad (SEI).
Especificaciones
Especificaciones
| Componentes medidos | Percloroetileno 10/b |
| Rango de humedad | De 5 a 12 mg/l |
| Intervalo de medición | De 10 a 500 ppm |
| N.º de carreras | 3 |
| Cantidad | 10 |
| Tiempo de respuesta | 40 s |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 59° a 104 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 15° a 40 °C |