Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de sulfuro de hidrógeno
Descripción
Nota: Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame al servicio de atención al cliente de Fisher para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Componentes medidos | Sulfuro de hidrógeno 2/a |
| Rango de humedad | De 3 a 30 mg/l |
| Intervalo de medición | De 2 a 200 ppm |
| N.º de carreras | 1/10 |
| Cantidad | 10 |
| Tiempo de respuesta | 3,5 min/20 s |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 32° a 104 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 40 °C |