Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de sulfuro de hidrógeno
Descripción
- Vial de vidrio
- Muestra de 100 ml de aire aspirado a través del tubo con la bomba de fuelle Drager Accuro™
Especificaciones
Especificaciones
| Componentes medidos | Sulfuro de hidrógeno 0,2/a |
| Intervalo de medición | De 0,2 a 5 ppm |
| Cantidad | 10/Caja |