Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de sulfuro de hidrógeno
Código de producto. 10153671
Change view
Click to view available options
Componentes medidos:
Sulfuro de hidrógeno 0,2/a
Sulfuro de hidrógeno 0,2/b
Sulfuro de hidrógeno 0,2 %/a
Sulfuro de hidrógeno 2/a
Sulfuro de hidrógeno 2/b
Sulfuro de hidrógeno 2 %/A
Sulfuro de hidrógeno, Dióxido de azufre 0,2 %/A
Intervalo de medición:
2 40 a vol.%
De 0,2 a 5 ppm
De 0,2 a 6 ppm
De 2 a 200 ppm
De 2 a 60 ppm
de 0,2 a 7 vol.%
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición unitSize
10153671 Sulfuro de hidrógeno 0,2 %/a de 0,2 a 7 vol.% paquete de 10
10473172 Sulfuro de hidrógeno 2/b De 2 a 60 ppm paquete de 10
10347892 Sulfuro de hidrógeno 0,2/a De 0,2 a 5 ppm paquete de 10
10388421 Sulfuro de hidrógeno, Dióxido de azufre 0,2 %/A de 0,2 a 7 vol.% cada uno
10010022 Sulfuro de hidrógeno 0,2/b De 0,2 a 6 ppm paquete de 10
12951677 Sulfuro de hidrógeno 2 %/A 2 40 a vol.% cada uno
15365442 Sulfuro de hidrógeno 2/a De 2 a 200 ppm paquete de 10
10559722 Sulfuro de hidrógeno 2/a De 2 a 200 ppm cada uno
8 options
Código de producto. 10153671
Marca: Dräger™ CH28101
Para la detección de gases
Nota: Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame al servicio de atención al cliente de Fisher para obtener más información.
Especificaciones
Componentes medidos Sulfuro de hidrógeno 0,2 %/a
Rango de humedad 40 mg/l
Intervalo de medición de 0,2 a 7 vol.%
N.º de carreras 1+2
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 2 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 60 °C