Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de modo mixto de fase SEC/GPC Shodex™, 3 μm, 4,6 mm x 300 mm
Tienda Thermo Scientific ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna semimicro |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Caudal | 0,35 mL/min |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Presión máxima | 1450 psi (100 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | Desde 3 hasta 7,5 |
| Tamaño de poro | 800Å |
| Temperatura | 5°C a 45°C |
| Tipo USP | L20, L33 y L59 |
| Mostrar más |