Learn More
SHMT1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234632 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234632 20 μL 20 microlitros
30233314 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30234632
Marca: Proteintech 301921AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The SHMT1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SHMT1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SHMT1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno SHMT1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 800 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CSHMT; MGC15229; MGC24556; SHMT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6470
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 45-53 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG