missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SHISA4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 17703254
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17703254 20 μL 20 microlitros
17793244 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17703254

Marca: Invitrogen™ PA5121852

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SHISA4 plays an essential role in the maturation of presomitic mesoderm cells by individual attenuation of both FGF and WNT signaling. The Shisa family of single-transmembrane proteins is characterized by an N-terminal cysteine-rich domain and a proline-rich C-terminal region. Its founding member, Xenopus Shisa, promotes head development by antagonizing Wnt and FGF signaling. Shisa physically interacted with immature forms of the Wnt receptor Frizzled and the FGF receptor within the ER and inhibited their posttranslational maturation and trafficking to the cell surface. Loss of Shisa function sensitized the neuroectoderm to Wnt signaling and suppressed head formation during gastrulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SHISA4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica SHISA4
N.º de referencia del gen Q8CA71, Q96DD7
Alias de gen 9330132O05Rik; C1orf40; mShisa4; Protein shisa-4; shisa family member 4; shisa homolog 4; SHISA4; Tmem58; transmembrane protein 58; UNQ583/PRO1153
Símbolos de los genes SHISA4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Gly28-Ala197 (Accession Q96DD7), with N-terminal His Tag.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 149345, 360848, 77552
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.