missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHIN1, MedChemExpress

Código de producto. 16463126
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16463126 25 mg 25 miligramos
16480857 50 mg 50 miligramos
16465406 100 mg 100 miligramos
16454558 10 mg 10 miligramos
16417277 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16463126

Marca: Medchem Express HY112066

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SHIN1 (RZ-2994) is a human serine hydroxymethyltransferse 1 and 2 (SHMT1/2) inhibitor with IC50s of 5 and 13 nM, respectively, in an in vitro assay.

SHIN1 (RZ-2994) is a human serine hydroxymethyltransferse 1 and 2 (SHMT1/2) inhibitor with IC50s of 5 and 13 nM, respectively, in an in vitro assay.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SHIN1
CAS 2146095-85-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H24N4O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo RZ-2994
Información de solubilidad DMSO : 66.67 mg/mL (166.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC(C3(C(C(C)=NN4)=C4OC(N)=C3C#N)C(C)C)=C1
Peso molecular (g/mol) 400.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.47
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.