Learn More
Trajan Scientific and Medical™ FocusLiner cónico Shimadzu 17A dividido/sin dividir
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
25/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Shimadzu
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (métrico) | 95 mm |
| Product Type | Revestimientos de entrada para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 3,4 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Shimadzu 17 A, 2014 y 2025 |