Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento Shimadzu dividido/sin división con cono simple
Código de producto. 12984001
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
5/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 12984001
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 09207101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Shimadzu
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 95 mm
Product Type Revestimiento de entrada para GC, revestimiento de entrada con divisiones/sin divisiones con una única junta cónica
Diámetro interior (métrico) 3,4 mm
Diámetro exterior (imperial) 5 mm
Para utilizar con (equipo) Instrumentos para GC Shimadzu