Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento Shimadzu dividido/sin división con cuello de cisne central
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Shimazdu
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5/paq. |
| Longitud (métrico) | 95 mm |
| Product Type | Revestimientos de entrada para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 3,4 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |