Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento Shimadzu dividido/sin división con cuello de cisne central
Código de producto. 12904021
Change view
Click to view available options
Product Type:
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento con divisiones/sin divisiones con cuello de cisne de tamaño medio
Revestimientos de entrada para GC
Cantidad:
1 unidad
25/paq.
5/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 5
Código de producto. Product Type Cantidad unitSize
12904021 Revestimientos de entrada para GC 25/paq. paquete de 25
12994001 Revestimiento de entrada para GC, revestimiento con divisiones/sin divisiones con cuello de cisne de tamaño medio 5/paq. paquete de 5
12984011 Revestimientos de entrada para GC 5/paq. paquete de 5
12994011 Revestimientos de entrada para GC 1 unidad cada uno
4 options
Código de producto. 12904021
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 09208525
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Shimazdu
Especificaciones
Cantidad 25/paq.
Longitud (métrico) 95 mm
Product Type Revestimientos de entrada para GC
Diámetro interior (métrico) 3,4 mm
Diámetro exterior (imperial) 5 mm