Learn More
Thermo Scientific™ Estantes para estufas y estufas microbiológicas Heratherm™
Código de producto. 10600601 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (imperial):
11,4 in
12,9 in
14,8 in
19,8 in
20,2 in
21,06 in
Anchura (imperial):
11,4 in
12,9 in
14,8 in
19,8 in
20,2 in
21,06 in
38,74 in
Para utilizar con (equipo):
Estufa de protocolo avanzado Heratherm de 400 I OMH 400 y estufa microbiológica de protocolo general 400 l IGS400
Estufa de protocolo avanzado Heratherm de 750 I OMH 750 400 V
Estufa de protocolo avanzado Heratherm de 750 I OMH 750 y estufa microbiológica de protocolo general 750l IGS750
Estufa microbiológica de protocolo avanzado y de seguridad de protocolo avanzado Heratherm de 100l
Estufa microbiológica de protocolo avanzado y de seguridad de protocolo avanzado Heratherm de 180l
Estufa microbiológica de protocolo avanzado y de seguridad de protocolo avanzado Heratherm de 60 l
Estufa microbiológica de seguridad de protocolo avanzado Heratherm 400 l imh400-s y estufa microbiológica de protocolo general 400 l
Estufa microbiológica de seguridad de protocolo avanzado Heratherm 750l imh750-s y estufa microbiológica de protocolo general 750l
Estufas microbiológicas compactas Heratherm
Estufas microbiológicas de protocolo general Heratherm, 100l
Estufas microbiológicas de protocolo general Heratherm, 180l
Estufas microbiológicas de protocolo general Heratherm, 60 l
Longitud (imperial):
12,9 in
17,2 in
20,7 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Fondo (imperial) Anchura (imperial) Para utilizar con (equipo) Longitud (imperial) unitSize
10600601 12,9 in 12,9 in Estufas microbiológicas de protocolo general Heratherm, 180l 12,9 in 1 PCS
11621571 11,4 in 11,4 in Estufas microbiológicas compactas Heratherm - 1 PCS
10784222 14,8 in 14,8 in Estufas microbiológicas de protocolo general Heratherm, 100l 12,9 in cada uno
10841481 14,8 in 14,8 in Estufas microbiológicas de protocolo general Heratherm, 60 l 12,9 in 1 PCS
10363940 12,9 in 12,9 in Estufa microbiológica de protocolo avanzado y de seguridad de protocolo avanzado Heratherm de 100l 17,2 in cada uno
10598290 12,9 in 12,9 in Estufa microbiológica de protocolo avanzado y de seguridad de protocolo avanzado Heratherm de 60 l 12,9 in 1 PCS
10160060 19,8 in 19,8 in Estufa microbiológica de protocolo avanzado y de seguridad de protocolo avanzado Heratherm de 180l 17,2 in cada uno
12665316 21,06 in 21,06 in Estufa microbiológica de seguridad de protocolo avanzado Heratherm 400 l imh400-s y estufa microbiológica de protocolo general 400 l 20,7 in 1 PCS
12675316 21,06 in 38,74 in Estufa microbiológica de seguridad de protocolo avanzado Heratherm 750l imh750-s y estufa microbiológica de protocolo general 750l - cada uno
12685316 21,06 in 21,06 in Estufa de protocolo avanzado Heratherm de 400 I OMH 400 y estufa microbiológica de protocolo general 400 l IGS400 - cada uno
12605326 20,2 in 20,2 in Estufa de protocolo avanzado Heratherm de 750 I OMH 750 400 V - 1 PCS
12695316 21,06 in 21,06 in Estufa de protocolo avanzado Heratherm de 750 I OMH 750 y estufa microbiológica de protocolo general 750l IGS750 - 1 PCS
12 options
Código de producto. 10600601
Marca: Thermo Scientific™ 50127772
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estantes perforados y de malla de alambre
Estantes de malla de alambre y perforados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estufas microbiológicas de protocolo general Heratherm, 180l
Tipo Estante
Incluye (2) soportes de estante
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2
Longitud (imperial) 12,9 in
Anchura (imperial) 12,9 in
Anchura (métrico) 32,7 cm
Fondo (imperial) 12,9 in
Fondo (métrico) 32,7 cm