Learn More
Fisherbrand™ Estante Isotemp™
Código de producto. 15856392 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
422 x 386 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15856392 422 x 386 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15856392
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Material: Cable; para uso con: Estufa microbiológica/estufa de convección por gravedad Isotemp, 104,77 l/113,26 l (3,7/4,0 pies cúb.)
  • Material: Acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estufa microbiológica/estufa de convección por gravedad Isotemp, 175,56 l/192,55 l (3,7/4,0 pies cúb.)
Material Alambre
Tipo Accesorio, estante
Dimensiones (L x An) 422 x 386 mm