Learn More
Justrite Estantes para cabina EN 226-EN 2903
Click to view available options
Modelo:
JCBS120S00
JCBS60S000
JCBSROLL00
Longitud (métrico):
49 cm
109 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Selección de estantes de acero inoxidable o con revestimiento de epoxi
- Selección de estantes instalados o extraíbles
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cabina EN 226-EN |
| Longitud (métrico) | 49 cm |
| Modelo | JCBS60S000 |
| Anchura (métrico) | 42 cm |
| Color | Gris claro |
| Material | Acero |
| Tipo de producto | Estante |