Learn More
Thermo Scientific™ Viales con ampolla
Descripción
Los viales con ampolla son una opción económica para muchas aplicaciones rutinarias de HPLC. Estos viales sin cuello con insertos se venden como kits que incluyen polietileno a presión en tapones para asegurar un ajuste y un funcionamiento adecuados. Las selecciones de viales incluyen vidrio transparente, vidrio ámbar o polipropileno. Los viales con ampolla de 8 x 35 mm están diseñados específicamente para los muestreadores automáticos Alcott Positive Displacement. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, National™ y Chromacol™.
- El polietileno SepCap con diseño central estrellado facilita la penetración de la aguja de la jeringa
- Prácticos kits de viales con el mismo número de viales y tapones
- Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
- Los viales de micromuestreo permiten una extracción de muestras máxima sin necesidad de insertos independientes
Recomendados para los siguientes instrumentos:
- Alcott™
- Gilson™
- Shimadzu™
- Waters™ (carrusel Wisp de 48 y 96 posiciones respectivamente)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Inserto cónico Polyspring de 250 μl |
| Diámetro interior (métrico) | 5 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 250 μl |
| Tipo de inserto | Inserto cónico Polyspring |
| Volumen residual (métrico) | < 3 μL |
| Estilo de la base | Punto de extracción |
| Volumen total (métrico) | 250 μl |
| Tipo de tapón | Inserto cónico (Polyspring) |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.